Learn More
Ácido 2-(4-aminofeniltio)acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Aminophenylthio)acetic Acid |
| CAS | 104-18-7 |
| Fórmula molecular | C8H9NO2S |
| Cantidad | 2 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO2S/c9-6-1-3-7(4-2-6)12-5-8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H,10,11) |
| SMILES | Nc1ccc(SCC(=O)O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-aminophenyl)sulfanylacetic acid |
| Peso molecular (g/mol) | 183.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.0354 |