Learn More
Ácido 2-(4-aminofenil)propanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Aminophenyl)propanoic Acid |
| CAS | 59430-62-5 |
| Fórmula molecular | C9H11NO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-(4-Aminophenyl)propanoic Acid, 2-(4-Aminophenyl)propionic Acid, 2-(p-Aminophenyl)propionic Acid, 4-Amino-α-methylbenzeneacetic Acid, p-Amino-α-methylphenylacetic Acid, α-(4-Aminophenyl)-α-methylacetic Acid, α-(p-Aminophenyl)propionic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO2/c1-6(9(11)12)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-6H,10H2,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | CC(C(=O)O)c1ccc(N)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(4-aminofenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 165.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.079 |