Learn More
2-(4-Aminofenil)etilamina, 98 %
Código de producto. 15439029
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15439029 1 g 1 g
15449029 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15439029 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15782.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 13472-00-9 | C8H12N2 | 136.198 g/mol
4-(2-Aminoethyl)aniline has been used in chemical modification of silk fibroin to tailor the overall hydrophilicity and structure of silk. It has been used as reagent in polycondensation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-(2-aminoetil)anilina se ha utilizado en la modificación química de la fibrina de seda para adaptar la hidrofilia y la estructura general de la seda. Se ha utilizado como reactivo en reacciones de policondensación.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y del aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13472-00-9
Fórmula molecular C8H12N2
Peso molecular (g/mol) 136.198
Número MDL MFCD00008194
Clave InChI LNPMZQXEPNWCMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-aminophenyl ethylamine, 4-2-aminoethyl aniline, 4-aminophenethylamine, 4-2-amino-ethyl-phenylamine, p-aminophenethylamine, benzeneethanamine, 4-amino, 4-2-aminoethyl benzenamine, 4-aminophenylethylamine, 4-2-aminoethyl phenylamine, 4-2-amino-ethyl-aniline
PubChem CID 72895
Nombre IUPAC 4-(2-aminoetil)anilina
SMILES C1=CC(=CC=C1CCN)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Aminophenyl)ethylamine
Punto de fusión 28°C to 31°C
Densidad 1.057
Punto de ebullición 103°C (0.3 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.591
Cantidad 1 g
Número UN UN3259
Beilstein 1099913
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.2
Porcentaje de pureza 98%