Learn More
2-(4-Aminofenil)etanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378216 100 g 100 g
11358216 5 g 5 g
11368216 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11378216 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15223.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 104-10-9 | C8H11NO | 137.182 g/mol
2-(4-Aminophenyl)ethanol is used as nonsymmetric monomer in the preparation of ordered [head-to-head (H-H) or tail-to-tail (T-T)] poly(amide-ester), in the synthesis of 4-aminostyrene and in functionalization of graphene nanoplatelets.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El etanol 2-(4-aminofenil)se utiliza como monómero no simétrico en la preparación de poli(amida-éster) ordenada [cabeza a cabeza (H-H) o cola a cola (T-T)], en la síntesis de 4-aminoestireno y en la funcionalización de nanoplaquetas de grafeno.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte. Es sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en gas inerte seco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-10-9
Fórmula molecular C8H11NO
Peso molecular (g/mol) 137.182
Número MDL MFCD00007922
Clave InChI QXHDYMUPPXAMPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-aminophenyl ethanol, 4-aminophenethyl alcohol, p-aminophenethyl alcohol, p-aminophenylethanol, benzeneethanol, 4-amino, 2-p-aminophenyl ethanol, 2-4-aminophenyl ethan-1-ol, 4-2-hydroxyethyl aniline, benzeneethanol, ar-amino, p-2-hydroxyethyl aniline
PubChem CID 66904
Nombre IUPAC 2-(4-aminofenil)etanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CCO)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Aminophenyl)ethanol
Punto de fusión 108°C to 110°C
Cantidad 100 g
Beilstein 907205
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.18
Porcentaje de pureza 97%