Learn More
2-(4-Aminofenil)-4-(5,6,7,8-tetrahidro-2-naftil)tiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15464056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15464056 10 g 10 g
15454056 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15464056 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58204.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1421261-51-9
Fórmula molecular C19H18N2S
Peso molecular (g/mol) 306.427
Número MDL MFCD22682947
Clave InChI FZUVOSDHXZGGNI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-aminophenyl-4-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthyl thiazole, 4-4-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl-1,3-thiazol-2-yl aniline
PubChem CID 73996314
Nombre IUPAC 4-[4-(5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)-1,3-tiazol-2-il]anilina
SMILES C1CCC2=C(C1)C=CC(=C2)C3=CSC(=N3)C4=CC=C(C=C4)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Aminophenyl)-4-(5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthyl)thiazole
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.42
Porcentaje de pureza 97%