Learn More
2-(4-aminofenil)-1,3-benzotiazol-6-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Aminophenyl)-1,3-Benzothiazol-6-Ol |
| CAS | 178804-18-7 |
| Fórmula molecular | C13 H10 N2 O S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-(4-Aminophenyl)-6-benzothiazolol, 2-(4-Aminophenyl)-1,3-benzothiazol-6-ol, 2-(4-Aminophenyl)-6-hydroxybenzothiazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10N2OS/c14-9-3-1-8(2-4-9)13-15-11-6-5-10(16)7-12(11)17-13/h1-7,16H,14H2 |
| SMILES | Nc1ccc(cc1)c2nc3ccc(O)cc3s2 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-aminofenil)-1,3-benzotiazol-6-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 242.296 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.051 |