Learn More
Diclorhidrato de éster metílico del ácido 2-(4-aminofenil)-1,2-dihidro-1-oxo-7-(2-piridinilmetoxi)-4-(3,4,5-trimetoxifenil)-3-isoquinolincarboxílico (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Aminophenyl)-1,2-dihydro-1-oxo-7-(2-pyridinylmethoxy)-4-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-3-isoquinolinecarboxylic Acid Methyl Ester Dihydrochloride |
| CAS | 212498-37-8 |
| Fórmula molecular | C32 H29 N3 O7 . 2 Cl H |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-(4-Aminophenyl)-1,2-dihydro-1-oxo-7-(2-pyridinylmethoxy)-4-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-3-isoquinolinecarboxylic Acid Methyl Ester Hydrochloride (1:2), T1032 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H29N3O7.2ClH/c1-38-26-15-19(16-27(39-2)30(26)40-3)28-24-13-12-23(42-18-21-7-5-6-14-34-21)17-25(24)31(36)35(29(28)32(37)41-4)22-10-8-20(33)9-11-22;;/h5-17H,18,33H2,1-4H3;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.COC(=O)C1=C(c2cc(OC)c(OC)c(OC)c2)c3ccc(OCc4ccccn4)cc3C(=O)N1c5ccc(N)cc5 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-aminofenil)-1-oxo-7-(piridin-2-ilmetoxi)-4-(3,4,5-trimetoxifenil)isoquinolina-3-carboxilato de metilo; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 640.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 639.154 |