Learn More
2-(4-Aminofenil)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11416966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11416966 1 g 1 g
11426966 5 g 5 g
11436966 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11416966 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24048.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 722-92-9 | C9H7F6NO | 259.151 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 722-92-9
Fórmula molecular C9H7F6NO
Peso molecular (g/mol) 259.151
Número MDL MFCD00039258
Clave InChI TZEJXCIGVMTMDY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-aminophenyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol, 4-hexafluoro-2-hydroxyisopropyl aniline, 2-4-aminophenyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, 2-4-aminophenyl hexafluoro-2-propanol, 2-4-amino-phenyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol, benzenemethanol,4-amino-a,a-bis trifluoromethyl, enamine_005408, 4-hexafluoro-2-hydroxy-2-propyl aniline, 4-hexafluoro-2-hydroxy-2-propyl-aniline, 2-4-aminophenyl hexafluoropropan-2-ol
PubChem CID 577801
Nombre IUPAC 2-(4-aminofenil)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol
Punto de fusión 147°C to 152°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1473737
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.15
Porcentaje de pureza 96%