Learn More
2-(4-Amino-2-etoxifenil)ftalimida, TRC
Código de producto. 30323366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30323366 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30323366 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60788550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Amino-2-ethoxyphenyl)pthalimide
CAS 106981-52-6
Fórmula molecular C16 H14 N2 O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo 2-(4-Amino-2-ethoxyphenyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14N2O3/c1-2-21-14-9-10(17)7-8-13(14)18-15(19)11-5-3-4-6-12(11)16(18)20/h3-9H,2,17H2,1H3
SMILES CCOc1cc(N)ccc1N2C(=O)c3ccccc3C2=O
Nombre IUPAC 2-(4-amino-2-etoxifenil)isoindol-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 282.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.1004
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.