Learn More
2-(4-Amino-1-oxoisoindolin-2-il)pentanodiamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Amino-1-oxoisoindolin-2-yl)pentanediamide |
| CAS | 2197414-55-2 |
| Fórmula molecular | C13H16N4O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-(4-Amino-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)pentanediamide, Pentanediamide, 2-(4-amino-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)- (ACI), 2-(4-Amino-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)pentanediamide, Pentanediamide, 2-(4-amino-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)- (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16N4O3/c14-9-3-1-2-7-8(9)6-17(13(7)20)10(12(16)19)4-5-11(15)18/h1-3,10H,4-6,14H2,(H2,15,18)(H2,16,19) |
| SMILES | NC(=O)CCC(N1Cc2c(N)cccc2C1=O)C(=O)N |
| Nombre IUPAC | 2-(7-amino-3-oxo-1H-isoindol-2-il)pentanodiamida |
| Peso molecular (g/mol) | 276.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 276.1222 |