Learn More
Ácido 2-(4-amino-1-oxoisoindolin-2-il)-4-carbamoilbutírico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Amino-2-(4-amino-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-5-oxopentanoic Acid |
| CAS | 2197420-75-8 |
| Fórmula molecular | C13 H15 N3 O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-(4-Amino-1-oxoisoindolin-2-yl)-4-carbamoyl Butyric Acid, 5-Amino-2-(4-amino-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-5-oxopentanoic Acid, 5-Amino-2-(4-amino-1-oxo-isoindolin-2-yl)-5-oxo-pentanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H15N3O4/c14-9-3-1-2-7-8(9)6-16(12(7)18)10(13(19)20)4-5-11(15)17/h1-3,10H,4-6,14H2,(H2,15,17)(H,19,20) |
| SMILES | NC(=O)CCC(N1Cc2c(N)cccc2C1=O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-amino-2-(7-amino-3-oxo-1H-isoindol-2-il)-5-oxopentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 277.276 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 277.106 |