Learn More
2-(4-Amino-1,3-dihidro-1-oxo-2H-isoindol-2-il)pentanodiamida, Mikromol
Descripción
2-(4-Amino-1,3-dihidro-1-oxo-2H-isoindol-2-il)pentanodiamida, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Amino-1-oxoisoindolin-2-yl)pentanediamide |
| CAS | 2197414-55-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-(4-Amino-1-oxoisoindolin-2-yl)pentanediamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13H16N4O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | NC(=O)CCC(N1Cc2c(N)cccc2C1=O)C(=O)N |
| Peso molecular (g/mol) | 276.3 |
| Cantidad | 25 mg |