Learn More
Ácido 2-(4-acetilpiperazin-1-il)piridina-5-borónico, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Acetylpiperazin-1-yl)pyridine-5-boronic acid, pinacol ester |
| CAS | 1073372-01-6 |
| % mín. CAS | 97.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Fórmula molecular | C17H26BN3O3 |
| Número MDL | MFCD09027063 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-4-acetylpiperazin-1-yl pyridine-5-boronic acid, pinacol ester, 1-4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl piperazin-1-yl ethanone, 2-4-acetylpiperazin-1-yl pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 6-4-acetylpiperazin-1-yl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 1-4-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl piperazin-1-yl ethanone, 1-4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl piperazin-1-yl ethan-1-one |
| Clave InChI | RNFCDPMIZSSWDQ-UHFFFAOYSA-N |
| Mostrar más |