Learn More
Éster metílico del ácido 2-(4'-acetil-2-fluoro-bifenil-4-il)-propiónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4'Acetyl-2-fluoro-biphenyl-4-yl)-propionic Acid Methyl E |
| CAS | 215175-83-0 |
| Fórmula molecular | C18 H17 F O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H17FO3/c1-11(18(21)22-3)15-8-9-16(17(19)10-15)14-6-4-13(5-7-14)12(2)20/h4-11H,1-3H3 |
| SMILES | COC(=O)C(C)c1ccc(c(F)c1)c2ccc(cc2)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | 2-[4-(4-acetilfenil)-3-fluorofenil]propanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 300.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 300.1162 |