Learn More
2-(4-acetoxifenil)etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Acetoxyphenyl)ethanol |
| CAS | 60037-43-6 |
| Fórmula molecular | C10H12O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-(2-Hydroxyethyl)phenyl Acetate, 4-(Acetyloxy)benzeneethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O3/c1-8(12)13-10-4-2-9(3-5-10)6-7-11/h2-5,11H,6-7H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)Oc1ccc(CCO)cc1 |
| Nombre IUPAC | Acetato de [4-(2-hidroxietil)fenilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 180.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.0786 |