Learn More
2,4,8,10-Tetraoxaspiro[5.5]undecano-3,9-diylbis(2-metilpropano-2,1-diil) bis(3-(3-(tert-butil)-4-hidroxi-5-metilfenil)propanoato), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,8,10-Tetraoxaspiro[5.5]undecane-3,9-diylbis(2-methylpropane-2,1-diyl) bis(3-(3-(tert-butyl)-4-hydroxy-5-methylphenyl)propanoate) |
| CAS | 90498-90-1 |
| Fórmula molecular | C43H64O10 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Benzenepropanoic acid, 3-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-5-methyl-, 2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane-3,9-diylbis(2,2-dimethyl-2,1-ethanediyl) ester (9CI), 2,4,8,10-Tetraoxaspiro[5.5]undecane, benzenepropanoic acid deriv., (2,4,8,10-Tetraoxaspiro[5.5]undecane-3,9-diyl)bis(2,2-dimethyl-2,1-ethanediyl) bis[3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propionate], 3,9-Bis[1,1-dimethyl-2-[(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propionyloxy]ethyl]-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane, 3,9-Bis[1,1-dimethyl-2-[3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propionyloxy]ethyl]-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane, 3,9-Bis[1,1-dimethyl-2-[beta-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propionyloxy]ethyl]-2,4,8,10-tetraoxaspiro(5.5)undecane, 3,9-Bis[2-[3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propionyloxy]-1,1-dimethylethyl]-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane, A 80, ADK Stab AO 80, ADK Stab LX 803A, AO 80, Antioxidant AO 80, Antioxidant GA 80, GA, GA 80, LX 802, Mark AO 80, Sumilizer AG 80, Sumilizer GA, Sumilizer GA 80 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C43H64O10/c1-27-17-29(19-31(35(27)46)39(3,4)5)13-15-33(44)48-21-41(9,10)37-50-23-43(24-51-37)25-52-38(53-26-43)42(11,12)22-49-34(45)16-14-30-18-28(2)36(47)32(20-30)40(6,7)8/h17-20,37-38,46-47H,13-16,21-26H2,1-12H3 |
| SMILES | Cc1cc(CCC(=O)OCC(C)(C)C2OCC3(COC(OC3)C(C)(C)COC(=O)CCc4cc(C)c(O)c(c4)C(C)(C)C)CO2)cc(c1O)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | [2-[3-[1-[3-(3-tert-butil-4-hidroxi-5-metilfenil)propanoxi]-2-metilpropano-2-il]-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5,5]undecan-9-il]-2-metilpropilo] 3-(3-tert-butil-4-hidroxi-5-metilfenil)propanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 740.96 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 740.4499 |