Learn More
2,4,8,10-Tetraoxaspiro[5.5]undecano-3,9-diylbis(2-metilpropano-2,1-diil) bis(3-(3-(tert-butil)-4-hidroxi-5-metilfenil)propanoato), TRC
Código de producto. 30455087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30455087 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30455087 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT306005100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,8,10-Tetraoxaspiro[5.5]undecane-3,9-diylbis(2-methylpropane-2,1-diyl) bis(3-(3-(tert-butyl)-4-hydroxy-5-methylphenyl)propanoate)
CAS 90498-90-1
Fórmula molecular C43H64O10
Cantidad 100 mg
Sinónimo Benzenepropanoic acid, 3-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-5-methyl-, 2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane-3,9-diylbis(2,2-dimethyl-2,1-ethanediyl) ester (9CI), 2,4,8,10-Tetraoxaspiro[5.5]undecane, benzenepropanoic acid deriv., (2,4,8,10-Tetraoxaspiro[5.5]undecane-3,9-diyl)bis(2,2-dimethyl-2,1-ethanediyl) bis[3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propionate], 3,9-Bis[1,1-dimethyl-2-[(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propionyloxy]ethyl]-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane, 3,9-Bis[1,1-dimethyl-2-[3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propionyloxy]ethyl]-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane, 3,9-Bis[1,1-dimethyl-2-[beta-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propionyloxy]ethyl]-2,4,8,10-tetraoxaspiro(5.5)undecane, 3,9-Bis[2-[3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propionyloxy]-1,1-dimethylethyl]-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane, A 80, ADK Stab AO 80, ADK Stab LX 803A, AO 80, Antioxidant AO 80, Antioxidant GA 80, GA, GA 80, LX 802, Mark AO 80, Sumilizer AG 80, Sumilizer GA, Sumilizer GA 80
Fórmula InChI InChI=1S/C43H64O10/c1-27-17-29(19-31(35(27)46)39(3,4)5)13-15-33(44)48-21-41(9,10)37-50-23-43(24-51-37)25-52-38(53-26-43)42(11,12)22-49-34(45)16-14-30-18-28(2)36(47)32(20-30)40(6,7)8/h17-20,37-38,46-47H,13-16,21-26H2,1-12H3
SMILES Cc1cc(CCC(=O)OCC(C)(C)C2OCC3(COC(OC3)C(C)(C)COC(=O)CCc4cc(C)c(O)c(c4)C(C)(C)C)CO2)cc(c1O)C(C)(C)C
Nombre IUPAC [2-[3-[1-[3-(3-tert-butil-4-hidroxi-5-metilfenil)propanoxi]-2-metilpropano-2-il]-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5,5]undecan-9-il]-2-metilpropilo] 3-(3-tert-butil-4-hidroxi-5-metilfenil)propanoato
Peso molecular (g/mol) 740.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 740.4499