Learn More
2,4,7-Triamino-6-fenilpteridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430521
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11430521 100 g 100 g
11410521 5 g 5 g
11420521 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11430521 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20044.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 396-01-0 | C12H11N7 | 253.269 g/mol
Weak diuretic with potassium sparing properties that blocks sodium reuptake in the kidneys
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 396-01-0
Fórmula molecular C12H11N7
Peso molecular (g/mol) 253.269
Número MDL MFCD00006708
Clave InChI FNYLWPVRPXGIIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triamterene, 2,4,7-triamino-6-phenylpteridine, dyrenium, triamteren, dytac, pterofen, pterophene, triamteril, triteren, ademin
PubChem CID 5546
Nombre IUPAC 6-Fenilpteridina-2,4,7-triamina
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC3=C(N=C2N)N=C(N=C3N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,7-Triamino-6-phenylpteridine
Punto de fusión >300°C
Cantidad 100 g
Beilstein 266723
Índice Merck 14,9599
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.27
Porcentaje de pureza 98%