Learn More
2,4,7,9-tetrametil-5-decino-4,7-diol, TRC
Código de producto. 30136452
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136452 50 g 50 g
30137467 100 g 100 g
30012739 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136452 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT30250050G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126-86-3
Fórmula molecular C14 H26 O2
Peso molecular (g/mol) 226.36
Sinónimo 2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyne-4,7-diol, 1,4-Diisobutyl-1,4-dimethylbutynediol, 2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyn-4,7-diol, Acetylenol E 00, NSC 5630, Olfine AK 02, Olfine PD 301, Olfine STG-E, PD 30, Surfynol 104, Surfynol 104A, Surfynol 104BC, Surfynol 104E, Surfynol 104H, Surfynol 104PA, Surfynol CT 111, Surfynol PG 50, Surfynol TG, Zetasperse 1200;
Nombre IUPAC 2,3,8,9-tetrametildec-5-yne-3,8-diol
SMILES CC(C)C(C)(O)CC#CCC(C)(O)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyne-4,7-diol (mix of (±) and meso)
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H26O2/c1-11(2)13(5,15)9-7-8-10-14(6,16)12(3)4/h11-12,15-16H,9-10H2,1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.1933