Learn More
Éster metílico del ácido 2,4,7,8,9-pentaacetil-DN-acetilglicolilneuramínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,7,8,9-Pentaacetyl-D-N-acetylglycolylneuraminic Acid Meth |
| CAS | 118865-38-6 |
| Fórmula molecular | C24 H33 N O16 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H33NO16/c1-11(26)35-9-18(38-14(4)29)21(39-15(5)30)22-20(25-19(32)10-36-12(2)27)17(37-13(3)28)8-24(41-22,23(33)34-7)40-16(6)31/h17-18,20-22H,8-10H2,1-7H3,(H,25,32)/t17-,18+,20+,21+,22+,24?/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)C1(C[C@H](OC(=O)C)[C@@H](NC(=O)COC(=O)C)[C@@H](O1)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | (4S,5R,6R)-2,4-diacetiloxi-5-[(2-acetiloxiacetil)amino]-6-[(1S,2R)-1,2,3-triacetiloxipropil]oxano-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 591.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 591.1799 |