missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2',4,7,7'-tetraclorocarboxifluoresceína, TRC

Código de producto. 30362657
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30362657 50 mg 50 miligramos
30353640 25 mg 25 miligramos
30356440 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30362657 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD12784050MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Nombre del producto químico o material 2',4,7,7'-Tetrachlorocarboxy Fluorescein
Nombres de analitos o componentes 2',4,7,7'-Tetrachlorocarboxy Fluorescein
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H8 Cl4 O5 . C2 H4 O2
Sinónimo 2',4,7,7'-Tetrachloro-3',6'-dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one
Fórmula InChI InChI=1S/C20H8Cl4O5.C2H4O2/c21-9-1-2-10(22)18-17(9)19(27)29-20(18)7-3-11(23)13(25)5-15(7)28-16-6-14(26)12(24)4-8(16)20;1-2(3)4/h1-6,25-26H;1H3,(H,3,4)
Tipo de solución Neat
SMILES CC(=O)O.Oc1cc2Oc3cc(O)c(Cl)cc3C4(OC(=O)c5c(Cl)ccc(Cl)c45)c2cc1Cl
Nombre IUPAC ácido acético;2',4,7,7'-tetracloro-3',6'-dihidroxiespiro[2-benzofuran-3,9'-xanteno]-1-ona
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 530.139
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 527.934
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.