Learn More
2,4,6-triterc-butilpiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,6-Tritert-butylpyridine |
| CAS | 20336-15-6 |
| Fórmula molecular | C17H29N |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2,4,6-Tri-tert-butylpyridine, 2,4,6-Tris(1,1-dimethylethyl)pyridine, NSC 175797 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H29N/c1-15(2,3)12-10-13(16(4,5)6)18-14(11-12)17(7,8)9/h10-11H,1-9H3 |
| SMILES | CC(C)(C)c1cc(nc(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 2,4,6-triterc-butilpiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 247.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 247.23 |