Learn More
2,4,6-tris(trifluorometil)benzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,6-Tris(trifluoromethyl)benzamide |
| CAS | 25753-21-3 |
| Fórmula molecular | C10H4F9NO |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2,4,6-Tris(trifluoromethyl)-benzamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H4F9NO/c11-8(12,13)3-1-4(9(14,15)16)6(7(20)21)5(2-3)10(17,18)19/h1-2H,(H2,20,21) |
| SMILES | NC(=O)c1c(cc(cc1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2,4,6-tris(trifluorometil)benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 325.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 325.0149 |