Learn More
2,4,6-tris(trifluorometil)anilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,6-Tris(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 25753-22-4 |
| Fórmula molecular | C9 H4 F9 N |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2,4,6-Tris(trifluoromethyl)benzenamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H4F9N/c10-7(11,12)3-1-4(8(13,14)15)6(19)5(2-3)9(16,17)18/h1-2H,19H2 |
| SMILES | Nc1c(cc(cc1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2,4,6-tris(trifluorometil)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 297.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 297.02 |