Learn More
2,4,6-Tris(trifluorometil)-1,3,5-triazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499477 5 g 5 g
11385035 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499477 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22001.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 368-66-1 | C6F9N3 | 285.07 g/mol
2,4,6-Tris(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine is used to prepare 1-phenyl-4,6-bis-trifluoromethyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine by reacting with sodium 5-amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,4,6-tris(trifluorometil)-1,3,5-triazina se utiliza para preparar 1-fenil-4,6-bis-trifluorometil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidina por reacción con el 5-amino-1-fenil-1H-pirazol-4-carboxilato de sodio.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 368-66-1
Fórmula molecular C6F9N3
Peso molecular (g/mol) 285.07
Número MDL MFCD00042436
Clave InChI LSGBKABSSSIRJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-tris trifluoromethyl-1,3,5-triazine, s-triazine, 2,4,6-tris trifluoromethyl, 1,3,5-triazine, 2,4,6-tris trifluoromethyl, 2,4,6-tris trifluoromethyl-sym-triazine, 2,4,6-tris trifluoromethyl-s-triazine, tris trifluoromethyl-1,3,5-triazine, acmc-1cp6j, 5-26-01-00320 beilstein handbook reference, 1,3,5-triazine,2,4,6-tris trifluoromethyl, 2,4,6-tris trifluoromethyl-1,3,5 triazine
PubChem CID 9715
Nombre IUPAC 2,4,6-tris(trifluorometil)-1,3,5-triazina
SMILES FC(F)(F)C1=NC(=NC(=N1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Tris(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine
Densidad 1.596
Punto de ebullición 95°C to 96°C
Temperatura de inflamación None
Índice de refracción 1.322
Cantidad 5 g
Beilstein 302339
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.07
Porcentaje de pureza 98%