Learn More
2,4,6-tris(perfluoroheptil)-1,3,5-triazina, especificación de masa estándar, Thermo Scientific™
Código de producto. 11399315
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11399315 100 mg 100 miligramos
11389315 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11399315 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16678.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 2,4,6-tris(perfluoroheptil)-1,3,5-triazina se utiliza como patrón de espectrometría de masas.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21674-38-4
Fórmula molecular C24F45N3
Peso molecular (g/mol) 1185.213
Número MDL MFCD00042439
Clave InChI BFAUAMWYFFXWLX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-tris pentadecafluoroheptyl-1,3,5-triazine, 2,4,6-tris perfluoroheptyl-1,3,5-triazine, 2,4,6-tris 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoroheptyl-1,3,5-triazine, tris 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoroheptyl-1,3,5-triazine, acmc-20aoej, perfluorotriheptyl-s-triazine, tri perfluoroheptyl-s-triazine, tris perfluoroheptyl-s-triazine, tris pentadecafluoroheptyl-1,3,5-triazine, 1,3,5-triazine, 2,4,6-tris pentadecafluoroheptyl
PubChem CID 550641
Nombre IUPAC 2,4,6-tris(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoroheptil)-1,3,5-triazina
SMILES C1(=NC(=NC(=N1)C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Tris(perfluoroheptyl)-1,3,5-triazine
Nombre de nota Mass Spec Standard
Punto de fusión 29°C to 31°C
Punto de ebullición 150°C (1.5 mmHg)
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 1185.22