Learn More
2,4,6-Tris(heptafluoropropil)-1,3,5-triazina, especificación de masa estándar, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11343816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11343816 1 g 1 g
11353816 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11343816 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16883.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 915-76-4 | C12F21N3 | 585.119 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 915-76-4
Fórmula molecular C12F21N3
Peso molecular (g/mol) 585.119
Número MDL MFCD00042438
Clave InChI KXQUYHRRCVECPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris heptafluoropropyl-s-triazine, s-triazine, 2,4,6-tris heptafluoropropyl, 2,4,6-tris heptafluoropropyl-1,3,5-triazine, tris perfluoropropyl-s-triazine, 1,3,5-triazine, 2,4,6-tris heptafluoropropyl, 2,4,6-tris perfluoropropyl-1,3,5-triazine, perfluorotripropyl-s-triazine, tris heptafluoropropyl-1,3,5-triazine, s-triazine,4,6-tris heptafluoropropyl, 1,5-triazine, 2,4,6-tris heptafluoropropyl
PubChem CID 70185
Nombre IUPAC 2,4,6-tris(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropil)-1,3,5-triazina
SMILES C1(=NC(=NC(=N1)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Tris(heptafluoropropyl)-1,3,5-triazine
Nombre de nota Mass Spec Standard
Densidad 1.716
Punto de ebullición 165°C
Índice de refracción 1.311
Cantidad 1 g
Beilstein 381010
Formula Weight (peso de la fórmula) 585.12