Learn More
2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol, Thermo Scientific™
Código de producto. 17740569 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17740569 100 g 100 g
17730569 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17740569 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 469291000
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Vector alfa TRISDIMETHYLAMINOMETHYLPHENOL
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol
CAS 90-72-2
Color De incoloro a amarillo
Temperatura de inflamación 149°C
Espectro infrarrojo Conforms
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C15 H27 N3 O
Índice de refracción 1.5150 to 1.5170 (20°C, 589 nm)
Número MDL 00008330
Cantidad 100 g
Número UN 2735
Peso molecular (g/mol) 265.4
Forma física Viscous Liquid