Learn More
2,4,6-tris(difluorometil)-1,3,5-triazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,6-Tris(difluoromethyl)-1,3,5-triazine |
| CAS | 369-22-2 |
| Fórmula molecular | C6H3N3F6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3F6N3/c7-1(8)4-13-5(2(9)10)15-6(14-4)3(11)12/h1-3H |
| SMILES | FC(F)c1nc(nc(n1)C(F)F)C(F)F |
| Nombre IUPAC | 2,4,6-tris(difluorometil)-1,3,5-triazina |
| Peso molecular (g/mol) | 231.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.0231 |