Learn More
2,4,6-Tris(aliloxi)-1,3,5-triazina, 98 %, estabilizada con 100 ppm hidroquinona, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15410847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15410847 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 15410847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16274.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Tris(allyloxy)-1,3,5-triazine
Nombre de nota stabilized with 100ppm hydroquinone
CAS 101-37-1
Punto de fusión 25°C to 28°C
Punto de ebullición 149°C to 150°C (4 mmHg)
Temperatura de inflamación 166°C (331°F)
Fórmula molecular C12H15N3O3
Número MDL MFCD00006049
Cantidad 50 g
Número UN UN3077
Sinónimo triallyl cyanurate, 2,4,6-triallyloxy-1,3,5-triazine, triallyl cyanaurate, activator oc, rhenofit tac, cyanuric acid triallyl ester, perkalink 300, tripropargyl cyanurate, perkalink 300-50d, 1,3,5-triazine, 2,4,6-tris 2-propenyloxy
Clave InChI BJELTSYBAHKXRW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CCOC1=NC(=NC(=N1)OCC=C)OCC=C
Nombre IUPAC 2,4,6-tris(prop-2-enoxi)-1,3,5-triazina
Peso molecular (g/mol) 249.27
PubChem CID 7555
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.27
Porcentaje de pureza 98%