Learn More
2,4,6-tris-(4-bromofenil)[1,3,5]triazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,6-Tris-(4-bromophenyl)[1,3,5]triazine |
| CAS | 30363-03-2 |
| Fórmula molecular | C21H12Br3N3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2,4,6-Tris(4-bromophenyl)-1,3,5-triazine, 2,4,6-Tri(4-bromophenyl)-1,3,5-triazine, 2,4,6-Tris(p-bromophenyl)triazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H12Br3N3/c22-16-7-1-13(2-8-16)19-25-20(14-3-9-17(23)10-4-14)27-21(26-19)15-5-11-18(24)12-6-15/h1-12H |
| SMILES | Brc1ccc(cc1)c2nc(nc(n2)c3ccc(Br)cc3)c4ccc(Br)cc4 |
| Nombre IUPAC | 2,4,6-tris(4-bromofenil)-1,3,5-triazina |
| Peso molecular (g/mol) | 546.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 542.8581 |