Learn More
2,4,6-Tris(3-piridil)-1,3,5-triazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15417617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15417617 5 g 5 g
15407617 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15417617 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H36052.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 42333-76-6 | C18H12N6 | 312.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42333-76-6
Fórmula molecular C18H12N6
Peso molecular (g/mol) 312.34
Número MDL MFCD23379843
Clave InChI UOSYDSDIRAXTTF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-tris 3-pyridyl-s-triazine, 2,4,6-tri-3-pyridinyl-1,3,5-triazine, tris pyridin-3-yl-1,3,5-triazine, 2,4,6-tris 3-pyridyl-1,3,5-triazine
PubChem CID 11472427
Nombre IUPAC 2,4,6-tripiridin-3-il-1,3,5-triazina
SMILES C1=CC(=CN=C1)C1=NC(=NC(=N1)C1=CN=CC=C1)C1=CN=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Tris(3-pyridyl)-1,3,5-triazine
Punto de fusión >300°C
Color Blanco a amarillo
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.33
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido