Learn More
2,4,6-tris(2-propen-1-iloxi)-benzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,6-Tris(2-propen-1-yloxy)-benzaldehyde |
| CAS | 1191271-16-5 |
| Fórmula molecular | C16H18O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2,4,6-Tris(allyloxy)benzaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18O4/c1-4-7-18-13-10-15(19-8-5-2)14(12-17)16(11-13)20-9-6-3/h4-6,10-12H,1-3,7-9H2 |
| SMILES | [H]C(C1=C(OCC=C)C=C(OCC=C)C=C1OCC=C)=O |
| Nombre IUPAC | 2,4,6-tris(aliloxi)benzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 274.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 274.12 |