Learn More
2,4,6-Trifenilpirilio tetrafluoroborato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463747
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11463747 100 g 100 g
11443747 5 g 5 g
11453747 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11463747 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18217.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 448-61-3 | C23H17BF4O | 396.19 g/mol
2,4,6-Triphenylpyrylium tetrafluoroborate is used as a sensitizer to carry out the photo oxidation of cathecol. It is also used in the preparation of three N-alkylpyridinium photosensitizers by reacting with (1R,2S)-(-)-norephedrine, (S)-(+)-2-(aminomethyl)pyrrolidine and (R)-(-)-1-cyclohexylethylamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,4,6-trifenilpirilio tetrafluoroborato se utiliza como sensibilizador para llevar a cabo la fotooxidación del catecol. También se utiliza en la preparación de tres fotosensibilizadores de N-alquilpiridinio al reaccionar con (1R,2S)-(-)-norefedrina, (S)-(+)-2-(aminometil)pirrolidina y (R)-(-)-1-ciclohexiletilamina.
Solubilidad
Insoluble en agua, alcohol etílico y éter dietílico. Soluble en ácido trifluoacético.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes, agua/humedad. Almacénese bajo gas inerte. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 448-61-3
Fórmula molecular C23H17BF4O
Peso molecular (g/mol) 396.19
Número MDL MFCD00012001
Clave InChI VQYPWMWEJGDSTF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-triphenylpyrylium tetrafluoroborate, 2,4,6-triphenyl-1??-pyran-1-ylium tetrafluoroborate, 2,4,6-triphenylpyryliumtetrafluoroborate, pyrylium, 2,4,6-triphenyl-, tetrafluoroborate 1-, 2,4,6-triphenyl-pyrylium tetrafluoroborate
PubChem CID 9930615
Nombre IUPAC 2,4,6-trifenilpirilio; tetrafluoroborato
SMILES F[B-](F)(F)F.C1=CC=C(C=C1)C1=CC(=[O+]C(=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Triphenylpyrylium tetrafluoroborate
Punto de fusión 248°C to 254°C
Cantidad 100 g
Beilstein 3586533
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water,ethyl alcohol,diethyl ether. Soluble in trifluroacetic acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.2
Porcentaje de pureza 97%