Learn More
2,4,6-Trifenilanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11466676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11466676 25 g 25 g
11446676 1 g 1 g
11456676 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11466676 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24871.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6864-20-6 | C24H19N | 321.423 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6864-20-6
Fórmula molecular C24H19N
Peso molecular (g/mol) 321.423
Número MDL MFCD00012371
Clave InChI AGWKGKUGJDMKMT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-triphenyl-anilin, 2,4,6-triphenylphenylamine, bidd:gt0713, 2,4,6-triphenylaniline, 3,5-diphenyl-1,1'-biphenyl-2-amine, 1,1':3',1-terphenyl-2'-amine,5'-phenyl, 5'-phenyl-1,1':3',1-terphenyl-2'-amine, 1,1':3',1-terphenyl-2'-amine, 5'-phenyl
PubChem CID 629425
Nombre IUPAC 2,4,6-trifenilanilina
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=C(C(=C2)C3=CC=CC=C3)N)C4=CC=CC=C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Triphenylaniline
Punto de fusión 122°C to 125°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.43
Porcentaje de pureza 98%