Learn More
2,4,6-Trifenil-s-triazina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10055982 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10055982 5 g Frasco de vidrio 5 g
10147560 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10055982 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 422190050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 493-77-6 | C21H15N3 | 309.37 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 493-77-6
Fórmula molecular C21H15N3
Peso molecular (g/mol) 309.37
Número MDL MFCD00006051
Clave InChI HBQUOLGAXBYZGR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyaphenine, triphenyl-s-triazine, 1,3,5-triazine, 2,4,6-triphenyl, 2,4,6-triphenyl-s-triazine, kyaphenine, s-triphenyltriazine, 2,4,6-triphenyltriazine, triphenyl-1,3,5-triazine, s-triazine, 2,4,6-triphenyl-8ci, s-triazine, 2,4,6-triphenyl
PubChem CID 10305
Nombre IUPAC 2,4,6-trifenil-1,3,5-triazina
SMILES C1=CC=C(C=C1)C1=NC(=NC(=N1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4, 6-Triphenyl-s-triazine
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 231°C to 236°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 26, V,3, 26
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether,benzene,toluene,chcl3,soluble in acetic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.36
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4,6-Triphenyl-s-triazine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.