Learn More
2,4,6-Trifenoxi-1,3,5-triazina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15426407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15426407 50 g 50 g
15416407 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15426407 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33572.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1919-48-8 | Molecular Formula: C21H15N3O3 | Molecular Weight: 357.37 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1919-48-8
Fórmula molecular C21H15N3O3
Peso molecular (g/mol) 357.37
Número MDL MFCD00006048
Clave InChI IYDYVVVAQKFGBS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 15973
Nombre IUPAC 2,4,6-trifenoxy-1,3,5-triazina
SMILES O(C1=CC=CC=C1)C1=NC(OC2=CC=CC=C2)=NC(OC2=CC=CC=C2)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Triphenoxy-1,3,5-triazine
Punto de fusión 235°C to 236°C
Cantidad 50 g
Sinónimo triphenyl cyanurate, triphenoxy-s-triazine, 1,3,5-triazine, 2,4,6-triphenoxy, 2,4,6-triphenoxy-s-triazine, s-triazine, 2,4,6-triphenoxy, triphenoxy-1,3,5-triazine, 1,3,5-triazine,2,4,6-triphenoxy, triazine der., maybridge4_003089, 2,6-triphenoxy-s-triazine
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.36
Porcentaje de pureza 96%