Learn More
2,4,6-Trimetiltiofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349869
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11349869 1 g 1 g
11359869 5 g 5 g
11369869 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11349869 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24798.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1541-10-2 | C9H12S | 152.255 g/mol
2,4,6-Trimethylthiophenol, is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,4,6-trimetiltiofenol se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en alcohol. No soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1541-10-2
Fórmula molecular C9H12S
Peso molecular (g/mol) 152.255
Número MDL MFCD00218475
Clave InChI PKANQZUPJCMBAK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-trimethylthiophenol, 2,4,6-trimethylbenzene-1-thiol, benzenethiol,2,4,6-trimethyl, 2-mercaptomesitylene, 2-sulphanylmesitylene, acmc-20aoem, 2,4,6-trimethyl-benzene-1-thiol
PubChem CID 284449
Nombre IUPAC 2,4,6-trimetilbencenotiol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)S)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trimethylthiophenol
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.25
Porcentaje de pureza 97%