Learn More
2,4,6-Trimetilestireno, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15214744 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15214744 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15214744 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 436280050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4, 6-Trimethylstyrene
CAS 769-25-5
Densidad 0.9060g/mL
Punto de ebullición 209°C
Temperatura de inflamación 75°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Fórmula molecular C11H14
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.906
Sinónimo 2,4,6-trimethylstyrene, 1,3,5-trimethyl-2-vinylbenzene, 2-vinylmesitylene, mesitylethylene, vinylmesitylene, styrene, 2,4,6-trimethyl, unii-89fv7yq871, benzene, 2-ethenyl-1,3,5-trimethyl, 2,6-trimethylstyrene, styrene,4,6-trimethyl
Clave InChI PDELBHCVXBSVPJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)C=C)C
Nombre IUPAC 2-etenil-1,3,5-trimetilbenceno
Peso molecular (g/mol) 146.23
PubChem CID 13036
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.23
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4,6-Trimethylstyrene, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.