Learn More
2,4,6-Trimetilestireno, 95 %, estab. con 500 ppm 4-terc-butilcatecol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484090
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484090 1 g 1 g
11448546 5 g 5 g
11458546 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484090 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15974.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 769-25-5 | C11H14 | 146.233 g/mol
2,4,6-Trimethylstyrene is used as an intermediate to produce other chemicals like 2-Methoxy-1-(2, 4, 6-trimethyl-phenyl)-ethanone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,4,6-trimetilestireno se utiliza como intermediario para producir otros productos químicos como 2-metoxi-1-(2, 4, 6-trimetil-fenil)-etanona.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Es sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 769-25-5
Fórmula molecular C11H14
Peso molecular (g/mol) 146.233
Número MDL MFCD00008613
Clave InChI PDELBHCVXBSVPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-trimethylstyrene, 1,3,5-trimethyl-2-vinylbenzene, 2-vinylmesitylene, mesitylethylene, vinylmesitylene, styrene, 2,4,6-trimethyl, unii-89fv7yq871, benzene, 2-ethenyl-1,3,5-trimethyl, 2,6-trimethylstyrene, styrene,4,6-trimethyl
PubChem CID 13036
Nombre IUPAC 2-etenil-1,3,5-trimetilbenceno
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)C=C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trimethylstyrene
Nombre de nota stabilized with 500ppm 4-tert-butylcatechol
Densidad 0.908
Punto de ebullición 208°C to 209°C
Temperatura de inflamación 75°C (167°F)
Índice de refracción 1.5295
Cantidad 1 g
Beilstein 1904365
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.23
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4,6-Trimethylstyrene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4,6-Trimethylstyrene