Learn More
Tetrafluoroborato de 2,4,6-trimetilpirilio, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11390054
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11390054 25 g 25 g
11380054 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11390054 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00467.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 773-01-3 | C8H11BF4O | 209.98 g/mol
It is used in the radical Arylation Reactions of 4, 6, 8-Trimethylazulene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en las reacciones de arilación radicalarias de 4, 6,8-trimetilazuleno.
Solubilidad
Soluble en agua y metanol.
Notas
Amacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 773-01-3
Fórmula molecular C8H11BF4O
Peso molecular (g/mol) 209.98
Número MDL MFCD00032098
Clave InChI PYOPRIFMELCENN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-trimethylpyrylium tetrafluoroborate, 2,4,6-trimethyl-1??-pyran-1-ylium tetrafluoroborate, 2,4,6-trimethylpyrylium tetrafluoborate, 2,4,6-trimethylpyryliumtetrafluoroborate, pyrylium, 2,4,6-trimethyl-, tetrafluoroborate 1-, pyrylium, 2,4,6-trimethyl-, tetrafluoroborate 1-1:1, 2,4,6-trimethyl-1$l^ 4-pyran-1-ylium tetrafluoroborate
PubChem CID 164732
Nombre IUPAC 2,4,6-trimethyl-1λ⁴-pyran-1-ylium; tetrafluoroboranuide
SMILES F[B-](F)(F)F.CC1=CC(C)=[O+]C(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trimethylpyrylium tetrafluoroborate
Punto de fusión 224°C to 226°C
Cantidad 25 g
Beilstein 3639361
Información de solubilidad Soluble in water and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.98
Porcentaje de pureza ≥98%