Learn More
Bromuro de 2,4,6-trimetilfenilmagnesio, 1M en 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490996
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
15490996 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15490996
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H54282.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 2633-66-1 | C9H11BrMg | 223.40 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro 2,4,6-trimetilfenilmagnesio se utiliza como un intermedio de síntesis química orgánica.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trimethylphenylmagnesium bromide
CAS 2633-66-1
Fórmula molecular C9H11BrMg
Número MDL MFCD00009663
Cantidad 100 mL
Número UN UN2924
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Sinónimo 2-mesitylmagnesium bromide, mesitylmagnesium bromide, 2,4,6-trimethylphenylmagnesium bromide, 2-mesitylmagnesium bromide solution, mesmgbr, yxvsitsudrgill-uhfffaoysa-m, magnesium,bromo 2,4,6-trimethylphenyl, 2-mesitylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf, 2,4,6-trimethylphenylmagnesium bromide, 1m in 2-methf, 2-mesitylmagnesium bromide solution, 1.0 m in diethyl ether, grignard reagent
Información de solubilidad It reacts with water.
Clave InChI VZMGGVXGYWKQPB-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=CC([Mg]Br)=CC(C)=C1C
Nombre IUPAC magnesio; 1,3,5-trimetilbencen-6-ida; bromuro
Peso molecular (g/mol) 223.40
PubChem CID 5098599
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.4
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M in 2-MeTHF