Learn More
Clorhidrato de 2,4,6-trimetilfenilhidrazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11343096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11343096 1 g 1 g
11353096 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11343096 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10958.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 76195-82-9 | C9H15ClN2 | 186.68 g/mol
2,4,6-Trimethylphenylhydrazine hydrochloride is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de 2,4,6-trimetilfenilhidrazina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76195-82-9
Fórmula molecular C9H15ClN2
Peso molecular (g/mol) 186.68
Número MDL MFCD00052268
Clave InChI XFGPCULNJGZRTH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mesitylhydrazine hydrochloride, 2,4,6-trimethylphenylhydrazine hydrochloride, 1-mesitylhydrazine hydrochloride, 2,4,6-trimethylphenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 2,4,6-trimethylphenyl-, hydrochloride, mesityl hydrazine hydrochloride
PubChem CID 2774883
Nombre IUPAC (2,4,6-trimetilfenil)hidrazina; clorhidrato
SMILES Cl.CC1=CC(C)=C(NN)C(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trimethylphenylhydrazine hydrochloride
Punto de fusión ∽185°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 3700289
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.69
Porcentaje de pureza 97%