Learn More
Ácido 2,4,6-trimetilfenilborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15525086 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15525086 25 g 25 g
15505086 1 g 1 g
15515086 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15525086 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 359790250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 5980-97-2 | C9H13BO2 | 164.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5980-97-2
Fórmula molecular C9H13BO2
Peso molecular (g/mol) 164.01
Clave InChI BZXQRXJJJUZZAJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mesitylboronic acid, 2,4,6-trimethylbenzeneboronic acid, 2-mesityleneboronic acid, 2,4,6-trimethylphenyl boronic acid, 2,4,6-trimethylphenyl boranediol, boronic acid, 2,4,6-trimethylphenyl, 2,4,6-trimethylboronic acid, boronic acid, b-2,4,6-trimethylphenyl, mesityl boronic acid, pubchem7895
PubChem CID 292184
Nombre IUPAC ácido (2,4,6-trimetilfenil)borónico
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1C)C)C)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trimethylphenylboronic acid
Punto de fusión 131.0°C to 136.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.01
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4,6-Trimethylphenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.