Learn More
Isotiocianato de 2,4,6-trimetilfenilo, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11388725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11388725 5 g 5 g
11378725 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11388725 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12294.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6095-82-5
Fórmula molecular C10H11NS
Peso molecular (g/mol) 177.265
Número MDL MFCD00022055
Clave InChI KKYMYPLVBCVDPL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-trimethylphenyl isothiocyanate, mesityl isothiocyanate, 2,4,6-trimethylphenylisothiocyanate, 2-isothiocyanato-1,3,5-trimethyl-benzene, benzene, 2-isothiocyanato-1,3,5-trimethyl, 2,4,6-trimethylbenzenisothiocyanate, mesitylisothiocyanate, acmc-20aoen, isothiocyanic acid mesityl ester, #
PubChem CID 138659
Nombre IUPAC 2-isotiocianato-1,3,5-trimetilbenceno
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)N=C=S)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trimethylphenyl isothiocyanate
Punto de fusión 60°C to 63°C
Punto de ebullición 144°C to 145°C (10 mmHg)
Olor Irritating
Cantidad 5 g
Número UN UN2923
Beilstein 2690815
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.27
Porcentaje de pureza 96%