Learn More
Isocianato de 2,4,6-trimetilfenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
2,4,6-Trimethylphenyl isocyanate is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El isocianato de 2,4,6-trimetilfenilo se utiliza como intermedio de la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Se hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes, alcoholes, aminas, bases y calor.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,6-Trimethylphenyl isocyanate |
| Punto de fusión | 43°C to 46°C |
| Punto de ebullición | 218°C to 220°C |
| Temperatura de inflamación | 104°C (219°F) |
| Olor | Irritating |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN2811 |
| Beilstein | 2085601 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Información de solubilidad | It hydrolyzes in water. |
| Mostrar más |