Learn More
2,4,6-Trimetilfenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10356880 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10356880 10 g Frasco de vidrio 10 g
10005763 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10356880 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 140210100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 527-60-6 | C9H12O | 136.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 527-60-6
Fórmula molecular C9H12O
Peso molecular (g/mol) 136.19
Número MDL MFCD00002235
Clave InChI BPRYUXCVCCNUFE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mesitol, phenol, 2,4,6-trimethyl, mesityl alcohol, 2-hydroxymesitylene, 2,4,6-trimetylofenol, 1,3,5-trimethylphenol, 2,4,6-trimethyl-phenol, 1-hydroxy-2,4,6-trimethylbenzene, 2,4,6-trimethylofenol, unii-fpz32614n6
PubChem CID 10698
Nombre IUPAC 2,4,6-trimetilfenol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4, 6-Trimethylphenol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 70°C to 73°C
Color Beige
Punto de ebullición 220°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3C6H2OH
Cantidad 10 g
Beilstein 06, 518
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Agujas cristalinas