Learn More
2,4,6-Trimetilfenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494090
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494090 25 g 25 g
11437297 100 g 100 g
11447297 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494090 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15041.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 527-60-6 | C9H12O | 136.194 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 527-60-6
Fórmula molecular C9H12O
Peso molecular (g/mol) 136.194
Número MDL MFCD00002235
Clave InChI BPRYUXCVCCNUFE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mesitol, phenol, 2,4,6-trimethyl, mesityl alcohol, 2-hydroxymesitylene, 2,4,6-trimetylofenol, 1,3,5-trimethylphenol, 2,4,6-trimethyl-phenol, 1-hydroxy-2,4,6-trimethylbenzene, 2,4,6-trimethylofenol, unii-fpz32614n6
PubChem CID 10698
Nombre IUPAC 2,4,6-trimetilfenol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trimethylphenol
Punto de fusión 70°C to 74°C
Punto de ebullición 220°C to 221°C
Cantidad 25 g
Número UN UN2430
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.2
Porcentaje de pureza 98%