Learn More
2,4,6-Trimetilbencilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10088851 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10088851 5 g Frasco de vidrio 5 g
10078851 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10088851 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 351180050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 40393-99-5 | C10H16N | 150.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40393-99-5
Fórmula molecular C10H16N
Peso molecular (g/mol) 150.24
Número MDL MFCD03411013
Clave InChI DGSRAILDFBJNQI-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo mesitylmethanamine, 2,4,6-trimethylbenzylamine, 2,4,6-trimethylphenyl methanamine, 1-mesitylmethanamine, benzenemethanamine, 2,4,6-trimethyl, 1-2,4,6-trimethylphenyl methanamine, 2,4,6-trimethylphenyl methylamine, 2,4,6-trimethylbenzylamine hydrochloride, 1-mesitylmethylamine, pubchem7408
PubChem CID 458433
SMILES CC1=CC(C)=C(C[NH3+])C(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4, 6-Trimethylbenzylamine
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5360 to 1.538
Cantidad 5 g
Beilstein 12, IV, 2850
Nombre IUPAC (2,4,6-trimetilfenil)metanamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.24
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4,6-Trimethylbenzylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.