Learn More
Alfa Aesar™ 2,4,6-trimetilbencilo metilmercaptano, 97 %
Código de producto. 11473357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11473357 25 g 25 g
11463357 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11473357 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor A17139.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 21411-42-7
Fórmula molecular C10H14S
Peso molecular (g/mol) 166.282
Número MDL MFCD00173911
Clave InChI LJZYEPXPMRRXTA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-trimethylbenzyl mercaptan, mesitylmethanethiol, 2,4,6-trimethylphenyl methanethiol, benzenemethanethiol,2,4,6-trimethyl, benzenemethanethiol, 2,4,6-trimethyl, trimethylbenzylmercaptane, acmc-1ch2x, 2,4,6-trimethylbenzylmercaptan, 2,4,6-trimethylphenyl methane-1-thiol
PubChem CID 301953
Nombre IUPAC (2,4,6-trimetilfenil)metanotiol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)CS)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trimethylbenzyl mercaptan
Punto de fusión 46°C to 47°C
Punto de ebullición 120°C (5 mmHg)
Olor Unpleasant
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.29
Porcentaje de pureza 97%