Learn More
2,4,6-Trimetilbencilmercaptano (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,6-Trimethylbenzyl mercaptan |
| CAS | 21411-42-7 |
| Fórmula molecular | C10 H14 S |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14S/c1-7-4-8(2)10(6-11)9(3)5-7/h4-5,11H,6H2,1-3H3 |
| SMILES | Cc1cc(C)c(CS)c(C)c1 |
| Nombre IUPAC | (2,4,6-trimetilfenil)metanotiol |
| Peso molecular (g/mol) | 166.283 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.082 |